Kluczowe dokumenty
SAB4502913
Sigma-Aldrich
Anti-NK1R antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
NK-1 receptor, NK-1R, SPR, Substance-P receptor, Tachykinin receptor 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 46 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NK1R(6869)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-NK1Rwykrywa endogenne poziomy całkowitego białka NK1R.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego NK1R.
Zakres immunogenu: 211-260
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Max Vaickus et al.
The American journal of pathology, 189(2), 295-307 (2018-11-26)
Mild traumatic brain injury (mTBI) in a murine model increases survival to a bacterial pulmonary challenge compared with blunt tail trauma (TT). We hypothesize substance P and its receptor, the neurokinin 1 receptor (NK1R; official name TACR1), play a role
Inmaculada Isorna et al.
European journal of histochemistry : EJH, 64(2) (2020-05-05)
To develop a new therapeutic strategy against thyroid cancer (TC), the expression of both substance P (SP) and neurokinin-1 receptor (NK-1R) must be demonstrated in TC cells. This study aims to examine by immunohistochemistry, the localization of SP and the
HaiXiang Ma et al.
iScience, 25(10), 105228-105228 (2022-10-22)
Sudden unexpected death in epilepsy (SUDEP) is the leading cause of death among patients with epilepsy. However, the underlying mechanism of SUDEP remains elusive. Previous studies showed seizure-induced respiratory arrest (S-IRA) is the main factor in SUDEP, and that enhancement
Kathryn M Gill et al.
The international journal of neuropsychopharmacology, 17(10), 1609-1619 (2014-05-03)
Alteration in normal hippocampal (HPC) function attributed to reduced parvalbumin (PV) expression has been consistently reported in schizophrenia patients and in animal models of schizophrenia. However, it is unclear whether there is an overall loss of interneurons as opposed to
Daisuke Fujisawa et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 134(3), 622-633 (2014-06-24)
Wheal reactions to intradermally injected neuropeptides, such as substance P (SP) and vasoactive intestinal peptide, are significantly larger and longer lasting in patients with chronic urticaria (CU) than in nonatopic control (NC) subjects. Mas-related gene X2 (MrgX2) has been identified