Kluczowe dokumenty
SAB4502560
Sigma-Aldrich
Anti-RAC1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Cell migration-inducing gene 5 protein, RAC1, Ras-like protein TC25, Ras-related C3 botulinum toxin substrate 1, p21-Rac1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 21 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAC1(5879)
Opis ogólny
Gen związany z rasą C3, substrat toksyny botulinowej 1 (RAC1), z 7 eksonami obejmującymi 29 kb, jest mapowany na ludzki chromosom 7p22. Kodowane białko należy do rodziny małych GTPaz Rho. RAC1 jest czynnikiem matczynym wyrażanym w komórkach liściastych.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego Rac1/CDC42.
Zakres immunogenu: 38-87
Działania biochem./fizjol.
Związany z Ras substrat toksyny botulinowej C3 1 (RAC1), wyrażany w decidua, moduluje wydzielanie maciczne, które pomaga w komunikacji między matką a płodem, kluczowej dla rozwoju łożyska i ustanowienia ciąży. RAC1 reguluje aktywność wydzielniczą ludzkich komórek zrębu endometrium podczas decidualizacji. Członkowie rodziny małych GTPaz rho, w tym RAC1, są związani ze szlakami transdukcji sygnału, które regulują proliferację, adhezję i migrację komórek podczas rozwoju embrionalnego oraz inwazyjność komórek nowotworowych. RAC1 działa jako regulator szlaku sygnałowego czynnika jądrowego-κB (NF-κB), a także jest związany ze stanem zapalnym. Zahamowanie ekspresji RAC1 w komórkach nabłonka soczewki może być potencjalną metodą leczenia zaćmy. Podwyższona ekspresja RAC1 promuje proliferację, migrację i inwazję komórek nabłonka soczewki oraz reguluje proces przejścia nabłonkowo-mezenchymalnego (EMT), dlatego RAC1 jest związany z zaćmą. RAC1 działa jako onkogen w komórkach nowotworowych. Delecja RAC1 opóźnia migrację komórek i gojenie się ran keratynocytów naskórka.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Small GTPase Rac1: structure, localization, and expression of the human gene.
Matos P, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 277(3), 741-751 (2000)
Rac1 Regulates Endometrial Secretory Function to Control Placental Development.
Davila J, et al.
PLoS Genetics, 11(8), e1005458-e1005458 (2015)
RAC1 overexpression promotes the proliferation, migration and epithelial-mesenchymal transition of lens epithelial cells.
Su J and Li H
International Journal of Clinical and Experimental Pathology, 8(9), 10760-10767 (2015)
Seung Hee Lee et al.
International journal of molecular sciences, 21(16) (2020-08-23)
Increased platelet activation and apoptosis are characteristic of diabetic (DM) platelets, where a Parkin-dependent mitophagy serves a major endogenous protective role. We now demonstrate that Parkin is highly expressed in both healthy platelets and diabetic platelets, compared to other mitochondria-enriched
Victoria J Mar et al.
Pigment cell & melanoma research, 27(6), 1117-1125 (2014-07-22)
Activating mutations in the GTPase RAC1 are a recurrent event in cutaneous melanoma. We investigated the clinical and pathological associations of RAC1(P29S) in a cohort of 814 primary cutaneous melanomas with known BRAF and NRAS mutation status. The RAC1(P29S) mutation
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4502560-100UG4061837745393