07-896-I
Anti-phospho-Rac1/cdc42 (Ser71) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Ras-related C3 botulinum toxin substrate 1, Cell migration-inducing gene 5 protein, Ras-like protein TC25, p21-Rac1, phospho-Rac1/cdc42 (Ser71)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), orangutan (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology)
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer71 )
informacje o genach
human ... RAC1(5879)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
Signaling Neuroscience
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected phospho-Rac1/cdc42 (Ser71) in 10 µg of EGF treated A431 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1