Kluczowe dokumenty
SAB4502518
Sigma-Aldrich
Anti-KCNT1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
KCa4.1, Potassium channel subfamily T member 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 138 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KCNT1(57582)
Opis ogólny
Gen KCNT1 (potassium sodium-activated channel subfamily T member 1) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 9q34.3. Ulega on szerokiej ekspresji w mózgu, sercu i zwojach korzeni grzbietowych i jest dobrze rozmieszczony w układzie nerwowym.
Przeciwciało anty-KCNT1 wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka KCNT1.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego KCNT1.
Zakres immunogenu: 1019-1068
Działania biochem./fizjol.
Mutacje w KCNT1 (potasowo-sodowy aktywowany kanał podrodziny T członek 1) obserwuje się w różnych zaburzeniach padaczkowych, w tym w encefalopatii padaczkowej, nocnej padaczce płata czołowego i złośliwych migrujących napadach częściowych w okresie niemowlęcym. KCNT1 jest związana z oscylacją neuronalną i ogólnymi trudnościami w uczeniu się. Kontroluje również odczuwanie bólu.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Missense mutations in the sodium-gated potassium channel gene KCNT1 cause severe autosomal dominant nocturnal frontal lobe epilepsy.
Heron SE
Nature Genetics, 44(11), 1188-1190 (2012)
Mutations in KCNT1 cause a spectrum of focal epilepsies.
M?ller RS
Epilepsia, 56(9) (2015)
Epilepsy-Related Slack Channel Mutants Lead to Channel Over-Activity by Two Different Mechanisms.
Tang QY
Cell Reports, 9314(1), 129-139 (2016)
Stimulation of Slack K(+) Channels Alters Mass at the Plasma Membrane by Triggering Dissociation of a Phosphatase-Regulatory Complex.
Fleming MR
Cell Reports, 16(9), 2281-2288 (2016)
Characterization of two de novoKCNT1 mutations in children with malignant migrating partial seizures in infancy.
Rizzo F
Molecular and Cellular Neurosciences, 72, 54-63 (2016)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4502518-100UG4061837190049