Kluczowe dokumenty
GW21443A
Sigma-Aldrich
Anti-EEA1 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Early endosome antigen 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
chicken
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Genway 15-288-21443A
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EEA1(8411)
Opis ogólny
Gen Early Endosome Antigen 1 (EEA1) koduje białko o długości około 1400 aminokwasów. Jest to białko błony obwodowej związane z cytoplazmatyczną powierzchnią wczesnych endosomów. EEA1 jest autoantygenem związanym z podostrym skórnym toczniem rumieniowatym układowym i jest białkiem typu coiled-coil zlokalizowanym we wczesnych endosomach i cytozolu.
Immunogen
Rekombinowany wczesny antygen endosomalny 1, 162kD
Sekwencja immunogenu: GI # 4503469, sekwencja 307-417
Zastosowanie
Przeciwciało anty-EEA1 produkowane u kurcząt jest odpowiednie do immunocytochemii i analizy Western blotting w rozcieńczeniu 1:500, do barwienia tkanek lub komórek w rozcieńczeniu 1:200.
Działania biochem./fizjol.
Early Endosome Antigen 1 (EEA1) kontroluje fuzję pęcherzyków podczas endocytozy. W neuronach bierze udział w recyklingu pęcherzyków synaptycznych i receptorów neuroprzekaźników. U pacjentów z deficytami neurologicznymi rozwijają się autoprzeciwciała EEA1. Mutacja w genie EEA1 prowadzi do podatności na cukrzycę w populacji japońskiej. 3-fosforan fosfatydyloinozytolu (PtdIns(3)P) jest niezbędny dla lokalizacji i funkcji EEA1.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierający 0,02% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H Stenmark et al.
The Journal of biological chemistry, 271(39), 24048-24054 (1996-09-27)
EEA1, a 162-kDa autoantigen associated with subacute cutaneous systemic lupus erythematosus, is a coiled-coil protein localized to early endosomes and cytosol. At its C terminus, the protein contains a cysteine-rich motif, which is shared with Vps27, Fab1, and Vac1, yeast
J M Gaullier et al.
The Journal of biological chemistry, 275(32), 24595-24600 (2000-05-16)
FYVE zinc finger domains, which are conserved in multiple proteins from yeast to man, interact specifically with the membrane lipid phosphatidylinositol 3-phosphate (PtdIns(3)P). Here we have investigated the structural requirements for the interaction of the FYVE finger of the early
Ashari R Kannangara et al.
EMBO reports, 22(10), e51136-e51136 (2021-08-10)
ATG9A, the only multi-pass transmembrane protein among core ATG proteins, is an essential regulator of autophagy, yet its regulatory mechanisms and network of interactions are poorly understood. Through quantitative BioID proteomics, we identify a network of ATG9A interactions that includes
Daisuke Tanaka et al.
Molecular genetics and metabolism, 109(1), 112-117 (2013-03-19)
The aim of this study was to investigate the genetic background of familial clustering of diabetes using genome-wide linkage analysis combined with exome sequencing. We recruited a Japanese family with a 3-generation history of diabetes. The family comprised 16 members
S Selak et al.
Neuroscience, 143(4), 953-964 (2006-11-23)
Early endosome antigen 1 (EEA1), a peripheral membrane protein associated with the cytoplasmic face of early endosomes, controls vesicle fusion during endocytosis, as extensively studied in non-neuronal cells. In neurons, early endosomes are involved in recycling of synaptic vesicles and