Kluczowe dokumenty
SAB4301060
Sigma-Aldrich
Anty-ARFGEF2
affinity isolated antibody
Synonim(y):
BIG2, PVNH2, dJ1164I10.1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
202 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
3.4 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
western blot: 1:200-1:1000 (Cell Lysate)
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_006411.2
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARFGEF2(10564)
Opis ogólny
Czynnik wymiany nukleotydów guaninowych czynnika rybosylacji ADP 2 (ARFGEF2) posiada domenę Sec7, która jest kluczowa dla jego aktywności. Białko to ulega ekspresji w mózgu, a kodujący je gen zlokalizowany jest na ludzkim chromosomie 20.
Specyficzność
Przeciwciało wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka ARFGEF2.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający regionowi pochodzącemu z wewnętrznych reszt ludzkiego czynnika ADP-rybozylacji czynnika wymiany nukleotydów guaninowych 2 (hamowany brefeldyną A)
Działania biochem./fizjol.
Czynnik wymiany nukleotydów guaninowych czynnika rybozylacji ADP 2 (ARFGEF2) aktywuje czynniki rybozylacji ADP (ARF) poprzez wymianę difosforanu guanozyny (GDP) na trifosforan guanozyny (GTP). Pomaga w uwalnianiu receptora czynnika martwicy nowotworów typu I (TNFR1) z ludzkich komórek śródbłonka żyły pępowinowej. Mutacja w genie ARFGEF2 została powiązana z małogłowiem i heterotopią okołokomorową.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Królicze IgG w pH 7,3 PBS, 0,05% NaN3, 50% glicerolu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ehud Banne et al.
Journal of medical genetics, 50(11), 772-775 (2013-07-03)
West syndrome (WS) is an epileptic encephalopathy of childhood, defined by the presence of clustered spasms usually occurring before the age of 1 year, hypsarrhythmia on EEG that is notoriously difficult to define, and developmental arrest or regression. The incidence
M C Y de Wit et al.
Neurogenetics, 10(4), 333-336 (2009-04-23)
We report a child with a severe choreadystonic movement disorder, bilateral periventricular nodular heterotopia (BPNH), and secondary microcephaly based on compound heterozygosity for two new ARFGEF2 mutations (c.2031_2038dup and c.3798_3802del), changing the limited knowledge about the phenotype. The brain MRI
Xiaoyan Shen et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(36), 14464-14469 (2012-08-22)
Brefeldin A-inhibited guanine nucleotide-exchange protein (BIG)2 activates ADP-ribosylation factors, ∼20-kDa GTPase proteins critical for continuity of intracellular vesicular trafficking by accelerating the replacement of ADP-ribosylation factor-bound GDP with GTP. Mechanisms of additional BIG2 function(s) are less clear. Here, the participation
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4301060-100UL4061837446610