Kluczowe dokumenty
SAB1412673
Sigma-Aldrich
ANTI-ST6GALNAC1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HSY11339, SIAT7A, ST6GALNAC1, ST6GalNAcI, STYI
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 68.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Glikozylacja białek wpływa na interakcje komórka-komórka, interakcje z macierzą i funkcje cząsteczek wewnątrzkomórkowych. ST6GALNAC1 przenosi kwas sialowy, kwas N-acetyloneuraminowy (NeuAc), w wiązaniu alfa-2,6 na O-związane reszty GalNAc. Związany z rakiem antygen sialil-Tn (sTn) powstaje w wyniku katalizowanej przez ST6GALNAC1 sialilacji reszt GalNAc na mucynach (Ikehara i in., 1999 [PubMed 10536037]; Sewell i in., 2006 [PubMed 16319059]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
ST6GALNAC1 (NP_060884.1, 1 a.a. ~ 600 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MRSCLWRCRHLSQGVQWSLLLAVLVFFLFALPSFIKEPQTKPSRHQRTENIKERSLQSLAKPKSQAPTRARRTTIYAEPVPENNALNTQTQPKAHTTGDRGKEANQAPPEEQDKVPHTAQRAAWKSPEKEKTMVNTLSPRGQDAGMASGRTEAQSWKSQDTKTTQGNGGQTRKLTASRTVSEKHQGKAATTAKTLIPKSQHRMLAPTGAVSTRTRQKGVTTAVIPPKEKKPQATPPPAPFQSPTTQRNQRLKAANFKSEPRWDFEEKYSFEIGGLQTTCPDSVKIKASKSLWLQKLFLPNLTLFLDSRHFNQSEWDRLEHFAPPFGFMELNYSLVQKVVTRFPPVPQQQLLLASLPAGSLRCITCAVVGNGGILNNSHMGQEIDSHDYVFRLSGALIKGYEQDVGTRTSFYGFTAFSLTQSLLILGNRGFKNVPLGKDVRYLHFLEGTRDYEWLEALLMNQTVMSKNLFWFRHRPQEAFREALHMDRYLLLHPDFLRYMKNRFLRSKTLDGAHWRIYRPTTGALLLLTALQLCDQVSAYGFITEGHERFSDHYYDTSWKRLIFYINHDFKLEREVWKRLHDEGIIRLYQRPGPGTAKAKN
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)