R4653
Anti-hnRNP-A2/B1 antibody, Mouse monoclonal
clone DP3B3, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein-A2/B1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
DP3B3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, bovine, hamster, monkey, chicken, mouse, canine
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract from 293T cell line
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HNRNPA2B1(3181)
mouse ... Hnrnpa2b1(53379)
rat ... Hnrnpa2b1(362361)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- test immunoenzymatyczny (ELISA)
- immunoblotting
- immunoprecypitacja
- immunocytochemii
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)