Kluczowe dokumenty
SAB4700010
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-B2M antibody produced in mouse
clone B2M-01, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-β-2-microglobulin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
B2M-01, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... B2M(567)
Opis ogólny
Przeciwciało B2M-01 reaguje z beta2-mikroglobuliną (beta2M) związaną z cząsteczkami MHC klasy I na powierzchni komórek i innymi antygenami błonowymi, a także z rozpuszczalną beta2-mikroglobuliną. Beta2M jest glikoproteiną podobną do Ig o masie 12 kDa, ulegającą ekspresji na limfocytach, tymocytach, monocytach, granulocytach, płytkach krwi, komórkach śródbłonka i komórkach nabłonka. Nie występuje na erytrocytach.
Immunogen
Oczyszczona ludzka beta2-mikroglobulina
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy metodą cytometrii przepływowej. Sugerowane rozcieńczenie robocze wynosi 1 μg/ml próbki. Wskazane rozcieńczenie jest zalecanym punktem wyjściowym do użycia tego produktu. Stężenia robocze powinny być określane przez badacza.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mona Khurana et al.
Pediatric nephrology (Berlin, Germany), 21(9), 1257-1265 (2006-07-01)
The prognosis of pediatric nephrotic syndrome (NS) correlates with the responsiveness to glucocorticoid therapy. Steroid-resistant NS (SRNS) patients progress to end-stage renal disease, while steroid-sensitive NS (SSNS) and steroid-dependent (SDNS) patients do not. We have performed proteomic profiling of urine