Kluczowe dokumenty
SAB4501843
Sigma-Aldrich
Anti-MCL1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Bcl-2-related protein EAT/mcl1, EAT/MCL-1, induced myeloid leukemia cell differentiation protein Mcl-1, mcl1/EAT, myeloid cell leukemia sequence 1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 37 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MCL1(4170)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-MCL1wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka MCL1.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego MCL1.
Zakres immunogenu: 125-174
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yunjie Zhang et al.
Oncology letters, 15(4), 5620-5626 (2018-03-20)
The present study assessed the mechanism underlying the effect of sorafenib on the proliferation and apoptosis of the acute promyelocytic leukemia (APL) cell line NB4. NB4 cells were treated with different concentrations of sorafenib (0, 1.5, 3, 6, and 12
Xiangqian Li et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(21), 5738-5746 (2015-01-15)
We report herein characteristic studies of Mcl-1 and Bcl-2 dual inhibitors. It was found that a protruding carbonyl group forming hydrogen bond with R263 plays a predominant role compared with the hydrophobic group that occupies the p2 pocket. A series
YongKu Ryu et al.
Experimental biology and medicine (Maywood, N.J.), 239(10), 1390-1402 (2014-06-22)
ABT-737 is a BH3-mimetic that has a wide spectrum of single-agent activity against acute lymphoblastic leukemia (ALL) cell lines and xenografts. Previously, we reported that in response to ABT-737, ABT-737-resistant ALL cell lines showed an apparent increase in Mcl-1 (an