Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
SAB5700155
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-BCL2produkowane u królików
Synonim(y):
BCL2, Bcl-2, PPP1R50
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
22
26
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
3.20 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BCL2(596)
Opis ogólny
Gen ten koduje integralne białko zewnętrznej błony mitochondrialnej, które blokuje apoptotyczną śmierć niektórych komórek, takich jak limfocyty. Uważa się, że przyczyną chłoniaka grudkowego jest konstytutywna ekspresja BCL2, na przykład w przypadku translokacji BCL2 do locus łańcucha ciężkiego Ig. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu.
Immunogen
Syntetyczny peptyd ludzkiego Bcl-2
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700155-100UL4065265169004