Kluczowe dokumenty
SAB4500920
Sigma-Aldrich
Anti-FOXC1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
FREAC-3, Forkhead-related protein FKHL7, Forkhead-related transcription factor 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 56 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FOXC1(2296)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-FOXC1wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka FOXC1.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego FOXC1/2.
Zakres immunogenu: 151-200
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lei Yang et al.
Molecular therapy. Nucleic acids, 20, 292-307 (2020-03-22)
Recently, the identification of several circular RNAs (circRNAs) as vital regulators of microRNAs (miRNAs) underlines the increasing complexity of non-coding RNA (ncRNA)-mediated regulatory networks. This study aimed to explore the effects of mmu_circ_0000790 on the biological behaviors of pulmonary artery
E Orta-Salazar et al.
Life sciences, 116(2), 83-89 (2014-09-28)
The cholinergic system is one of the neurotransmitter systems altered in Alzheimer's disease (AD), the most common form of human dementia. The objective of this work was to determine the REST/NRSF involvement in altered ChAT expression in the neocortex and
Irene E Whitney et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(30), 10109-10121 (2014-07-25)
The retina contains two populations of cholinergic amacrine cells, one positioned in the ganglion cell layer (GCL) and the other in the inner nuclear layer (INL), that together comprise ∼1/2 of a percent of all retinal neurons. The present study