SAB4500900
Anti-LMTK2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Apoptosis-associated tyrosine kinase 2, Brain-enriched kinase, Kinase/phosphatase/inhibitor 2, Lemur tyrosine kinase 2, Serine/threonine protein kinase KPI-2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 164 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LMTK2(22853)
Opis ogólny
Immunogen
Immunogen Range: 651-700