Key Documents
SAB2102351
Sigma-Aldrich
Anti-SYNJ1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-INPP5G, Anti-Synaptojanin 1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
143 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rabbit, pig, horse, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SYNJ1(8867)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human SYNJ1
Działania biochem./fizjol.
Synaptojanin 1 is a phosphoinositide phosphatase that regulates levels of membrane phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate. As such, expression of this enzyme may affect synaptic transmission and membrane trafficking.Synaptojanin-1 is a phosphatidylinositol (4,5)-bisphosphate (PI(4,5)P2) that has a role in clathrin-coated pit dynamics Perera et al. (2006) [PubMed 17158794].[supplied by OMIM]. Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications. PRIMARYREFSEQ_SPAN PRIMARY_IDENTIFIER PRIMARY_SPAN COMP 1-3383 AB020717.2 1-3383 3384-3539 AF009040.1 3318-3473 3540-4183 AF009039.1 3522-4165 4184-7039 AB020717.2 4142-6997
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: IDSSDEDRISEVRKVLNSGNFYFAWSASGISLDLSLNAHRSMQEQTTDNR
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3