Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA063797
Sigma-Aldrich
Anti-SLC18A1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
Synonim(y):
CGAT, VAT1, VMAT1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:2500-1:5000
sekwencja immunogenna
KEEKLAILSQDCPMETRMYATQKPTKEFPLGEDSDEEPDHEE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC18A1(6570)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
SLC18A1 (solute carrier family 18 member A1) jest również określany jako pęcherzykowy transporter monoaminowy 1 (VMAT1). Ulega ekspresji w mózgu i neuronach obwodowego układu nerwowego, tkance endokrynnej i komórkach chromafinowych. SLC18A1 znajduje się w ludzkim chromosomie 8p21.
Immunogen
rodzina transporterów substancji rozpuszczonych 18 (pęcherzykowy transporter monoamin), członek 1
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
SLC18A1 (solute carrier family 18 member A1) moduluje monoaminy, dlatego jest uważany za gen kandydujący dla zaburzeń psychicznych. Odgrywa on kluczową rolę w przenoszeniu dopaminy, serotoniny, adrenaliny i noradrenaliny z cytoplazmy do ich pęcherzyków magazynowych w zakończeniach presynaptycznych. SLC18A1 jest powiązany ze schizofrenią, zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi, lękiem i depresją.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST92403
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Genetic polymorphism of vesicular monoamine transporter 1 gene (SLC18A1) in Emirati population.
Al Mutery A, et al.
International Journal of Genetics and Molecular Biology, 9(3), 16-20 (2017)
Variations in the vesicular monoamine transporter 1 gene (VMAT1/SLC18A1) are associated with bipolar i disorder.
Lohoff F W, et al.
Neuropsychopharmacology, 31(12), 2739-2739 (2006)
A functional vesicular monoamine transporter 1 (VMAT1) gene variant is associated with affect and the prevalence of anxiety, affective, and alcohol use disorders in a longitudinal population-representative birth cohort study.
Vaht M, et al.
The International Journal of Neuropsychopharmacology, 19(7) (2016)
Association study of the vesicular monoamine transporter 1 (VMAT1) gene with autism in an Iranian population.
Noroozi R, et al.
Gene, 625, 10-14 (2017)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA063797-100UL4061831744897
HPA063797-25UL4061841635031