SAB4500758
Anti-PIP5K antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
1- phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase, FYV1, FYVE finger-containing phosphoinositide kinase, KIAA0981, PIKfyve
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 237 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PIKFYVE(200576)
Opis ogólny
Immunogen
Immunogen Range: 71-120