Kluczowe dokumenty
SAB4500673
Sigma-Aldrich
Anti-DSG2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
DSG2, HDGC, desmoglein-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 122 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DSG2(1829)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-DSG2wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka DSG2.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego DSG2.
Zakres immunogenu: 401-450
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ying Li et al.
ORL; journal for oto-rhino-laryngology and its related specialties, 76(2), 110-119 (2014-05-08)
To evaluate the expression of five epithelial intercellular junctional proteins in the sinonasal tissue of subjects with chronic rhinosinusitis (CRS). Forty-one samples of nasal polyp tissue of CRS patients with nasal polyps (wNP), 20 ethmoid sinus mucosa of CRS patients