Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB2701981
Sigma-Aldrich
Anti-DSG2 (N-terminal) antibody produced in rabbit
Synonim(y):
ARVD10, CDHF5, CMD1BB, HDGC
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
122 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 500-3000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... DSG2(1829)
Immunogen
Rekombinowany fragment odpowiadający regionowi w obrębie aminokwasów 1 i 206 Desmogleiny 2 (Uniprot ID#Q14126)
Zastosowanie
Sugerowane rozcieńczenia początkowe są następujące: ICC/IF: 1:100-1:1000, IHC-P: 1:100-1:1000, WB: 1:500-1:3000. Nie przetestowano jeszcze w innych zastosowaniach. Optymalne rozcieńczenia robocze powinny być określone eksperymentalnie przez użytkownika końcowego.
Działania biochem./fizjol.
Desmosomy to połączenia między komórkami nabłonka, mięśnia sercowego i niektórych innych typów komórek. Produktem tego genu jest wiążąca wapń transmembranowa glikoproteina będąca składnikiem desmosomów w komórkach nabłonkowych kręgowców. Obecnie zidentyfikowano trzech członków podrodziny desmoglein i wszyscy są członkami nadrodziny cząsteczek adhezji komórkowej kadheryn. Ci członkowie rodziny genów desmoglein są zlokalizowani w klastrze na chromosomie 18. Ten drugi członek rodziny ulega ekspresji w okrężnicy, raku okrężnicy i innych liniach komórkowych pochodzących z nabłonka prostego i warstwowego. Mutacje w tym genie są związane z rodzinną arytmogenną dysplazją prawej komory, 10 [dostarczone przez RefSeq].
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
0,1M Tris, 0,1M Glicyna, 10% Glicerol (pH7). Jako środek konserwujący dodano 0,01% Thimerosal.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ying Li et al.
ORL; journal for oto-rhino-laryngology and its related specialties, 76(2), 110-119 (2014-05-08)
To evaluate the expression of five epithelial intercellular junctional proteins in the sinonasal tissue of subjects with chronic rhinosinusitis (CRS). Forty-one samples of nasal polyp tissue of CRS patients with nasal polyps (wNP), 20 ethmoid sinus mucosa of CRS patients