Kluczowe dokumenty
SAB2500267
Sigma-Aldrich
Anti-COX2/PTGS2 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-PGG/HS, Anti-PHS-2, Anti-Prostaglandin-endoperoxide synthase 2 (prostaglandin G/H synthase and cyclooxygenase)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
bovine, canine, human, sheep, pig
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTGS2(5743)
Immunogen
Peptide with sequence C-NPTVLLKERSTEL from the C Terminus of the protein sequence according to NP_000954.1.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yu-Ping Zhu et al.
Oncology letters, 13(3), 1535-1538 (2017-04-30)
Colon cancer is the second most common cause of cancer-associated mortality in human populations. The aim of the present study was to identify the role of cyclooxygenase-2 (COX-2) in Smad3 mutant mice, which are known to develop colon cancer. Homozygous