Kluczowe dokumenty
SAB4301658
Sigma-Aldrich
Anti-CSPG4 Antibody
rabbit polyclonal
Synonim(y):
HMW-MAA, MCSP, MCSPG, MSK16, NG2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Anty-CSPG4, affinity isolated antibody
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
immunohistochemistry: 1:20-1:100
western blot: 1:500-1:2000
nr dostępu
NP_001888
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CSPG4(1464)
Opis ogólny
Proteoglikan siarczanu chondroityny 4 (CSPG4) jest powszechnie znany jako proteoglikan siarczanu chondroityny czerniaka (MCSP). MCSP jest białkiem transmembranowym. MCSP jest niższy w normalnych melanocytach. W ludzkim chromosomie gen CSPG4 jest zlokalizowany na 15q24.2.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający resztom w pobliżu C-końca ludzkiego proteoglikanu siarczanu chondroityny 4
Działania biochem./fizjol.
Proteoglikan siarczanu chondroityny 4 (CSPG4) jest antygenem powierzchniowym komórek, ulegającym ekspresji w większości ludzkich czerniaków i ma kluczowe znaczenie dla progresji i inwazji guza. MCSP aktywuje białko kontrolujące podziały komórkowe o homologu 42 (Cdc42) i kinazę tyrozynową-1 związaną z Cdc42 (Ack-1), tworząc kompleks, który sygnalizuje i prowadzi do progresji czerniaka i przerzutów. Kompleks MCSP z metaloproteinazą macierzy błonowej typu 3 (MT3-MMP) sygnalizuje inwazję czerniaka i proteolizę. MCSP jest związany z procesami zależnymi od angiogenezy, takimi jak wzrost guza i gojenie się ran. MCSP odgrywa kluczową rolę w regulacji chondrosarcoma i zapewnia oporność na chemioterapię. CSPG4 jest markerem prognostycznym dla glejaka.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Królicze IgG w pH 7,4 PBS, 0,05% NaN3, 40% glicerolu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Melanoma chondroitin sulphate proteoglycan regulates cell spreading through Cdc42, Ack-1 and p130cas
Eisenmann KM, et al.
Nature Cell Biology, 1(8), 507-513 (1999)
A novel repeat in the melanoma-associated chondroitin sulfate proteoglycan defines a new protein family
Staub E, et al.
Febs Letters, 527(1-3), 114-118 (2002)
Targeting the NG2/CSPG4 proteoglycan retards tumour growth and angiogenesis in preclinical models of GBM and melanoma
Wang J, et al.
PLoS ONE, 6(7), e23062-e23062 (2011)
Functional roles of CSPG4/NG2 in chondrosarcoma
Jamil NS, et al.
International Journal of Experimental Pathology, 97(2), 178-186 (2016)
Gene expression signature associated with BRAF mutations in human primary cutaneous melanomas
Kannengiesser C, et al.
Molecular Oncology, 1(4), 425-430 (2008)