Kluczowe dokumenty
SAB5700198
Sigma-Aldrich
Anti-CSPG4 Antibody
rabbit polyclonal
Synonim(y):
CSPG4, HMW-MAA, MCSP, MCSPG, MEL-CSPG, MSK16, NG2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-CSPG4wytwarzane u królika,
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
250
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
2.51 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CSPG4(1464)
Opis ogólny
Proteoglikan siarczanu chondroityny związany z ludzkim czerniakiem odgrywa rolę w stabilizacji interakcji komórka-podłoże podczas wczesnych etapów rozprzestrzeniania się komórek czerniaka na błonach podstawnych śródbłonka. CSPG4 reprezentuje integralny błonowy proteoglikan siarczanu chondroityny wyrażany przez ludzkie komórki czerniaka złośliwego.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1950-2210 ludzkiego CSPG4 (NP_001888.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)