Kluczowe dokumenty
SAB4200621
Sigma-Aldrich
Anti-CSPG4 Antibody
mouse monoclonal, 2164B6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Monoklonalny anty-NG2/CSPG4, clone 2164B6, purified from hybridoma cell culture
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2164B6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
flow cytometry: 2.5-5 μg/test using SK-Mel-28 cells.
immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using A375 cells.
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CSPG4(1464)
Opis ogólny
Antygen nerwowy/glejowy 2 (NG2), antygen związany z czerniakiem o wysokiej masie cząsteczkowej (HMW-MAA), jest dużym integralnym białkiem transbłonowym typu I na powierzchni komórki, które jest kowalencyjnie modyfikowane glikozaminoglikanem siarczanu chondroityny.
Immunogen
rekombinowana zewnątrzkomórkowa część ludzkiego proteoglikanu NG2
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało Anti-NG2/CSPG4 produkowane u myszy, stosowane w cytometrii przepływowej i immunocytochemii.
Działania biochem./fizjol.
Antygen nerwowo-glejowy 2 (NG2) odgrywa centralną rolę w łączeniu wielu szlaków onkogennych wymaganych do progresji nowotworu złośliwego. Ekspresja NG2 w czerniakach ludzkich w radialnej fazie wzrostu (RGP) umożliwia migrację, aktywację proteaz i przejście z nabłonka do mezenchymy, co jest ważne w guzach pierwotnych dla ułatwienia progresji z fenotypu radialnej do pionowej fazy wzrostu. Reguluje trwałą, wysokopoziomową aktywację kluczowych szlaków przeżycia i wzrostu, regulowanej przez integrynę ogniskowej kinazy adhezyjnej (FAK), kinaz regulowanych sygnałem zewnątrzkomórkowym 1 i 2 (ERK 1,2) oraz szlaków kinazy fosfoinozytydu 3 (PI3K)/AKT.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Megan S Lord et al.
The FEBS journal, 280(10), 2490-2510 (2013-02-20)
Proteoglycans are ubiquitous dynamic molecules that are made up of a protein core to which specific linear glycosylation structures, known as glycosaminoglycans, have been covalently coupled. They have roles in many biological and pathological processes, which have been shown to
X Wang et al.
Current molecular medicine, 10(4), 419-429 (2010-05-12)
Chondroitin sulfate proteoglycan 4 (CSPG4), also known as High Molecular Weight-Melanoma Associated Antigen, is a cell surface proteoglycan which has been recently shown to be expressed not only by melanoma cells, but also by various types of human carcinoma and
Matthew A Price et al.
Pigment cell & melanoma research, 24(6), 1148-1157 (2011-10-19)
Chondroitin sulfate proteoglycan 4 (CSPG4), a transmembrane proteoglycan originally identified as a highly immunogenic tumor antigen on the surface of melanoma cells, is associated with melanoma tumor formation and poor prognosis in certain melanomas and several other tumor types. The
Xinhui Wang et al.
Journal of the National Cancer Institute, 102(19), 1496-1512 (2010-09-21)
The cell surface proteoglycan, chondroitin sulfate proteoglycan 4 (CSPG4), is a potential target for monoclonal antibody (mAb)-based immunotherapy for many types of cancer. The lack of effective therapy for triple-negative breast cancer (TNBC) prompted us to examine whether CSPG4 is