MAB312
Anti-A2B5 Antibody, clone A2B5-105
clone A2B5-105, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Neuron Cell Surface Antigen
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
A2B5-105, monoclonal
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mammals
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgM
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Using double immunofluorescence the GQ ganglioside has a similar distribution on neurons to the D2 protein, to the tetanus toxin receptor and to neurofilaments (Walsh, 1980).
May also be used in the depletion of neurons for a mixed population or their purification by affinity chromatography.
May also be useful for detecting the metastatic spread of neuroblastoma cells into bone marrow.
Flow cytometry: live cells {Maric, D. et al. (2000) Cerebral Cortex 10:729-747}.
Immunohistochemistry: Frozen, fixed tissues (Levison & McCarthy, 1989)
Complement-mediated cytotoxicity (Eisenbarth et al., 1979)
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Type II astrocytes, human neural progenitors
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Produkty
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.
Podłoża do różnicowania neuronalnego ludzkich iPSC i protokoły stosowane do generowania neuronalnych komórek macierzystych, neuronów i komórek glejowych.