Kluczowe dokumenty
SAB4301494
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Estrogen Receptor-β (pSer105) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
ESR2, ESTRB, Estrogen receptor beta, NR3A2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
klon:
polyclonal
application:
WB
reaktywność gatunkowa:
mouse, human, rat
metody:
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
citations:
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
59 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
1.0 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_001035365.1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ESR2(2100)
Specyficzność
The antibody detects endogenous level of Estrogen Receptor- beta only when phosphorylated at serine 105.
Immunogen
Peptide sequence around phosphorylation site of serine105(Q-R-S(p)-P-W) derived from Human Estrogen Receptor- beta.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)