05-793
Przeciwciało anty-fosforo-Estrogen Receptor alfa (Ser118), klon NL44, królicze monoklonalne
clone NL44, Upstate®, from rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
NL44, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer118)
informacje o genach
human ... ESR1(2099)
Specyficzność
Przewidywana reakcja krzyżowa z wielbłądem, myszą, świnią i chomikiem syryjskim na podstawie homologii sekwencji
fosfoestrogenowy receptor a (Ser118)
Immunogen
Peptyd zawierający sekwencję QLpSPF, w której pS odpowiada fosfoserynie przy reszcie 118 ludzkiego receptora estrogenowego alfa
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Czynniki transkrypcyjne
Przeciwciało anty-fosfo-Estrogen Receptor alfa (Ser118), klon NL44 jest króliczym przeciwciałem monoklonalnym do wykrywania ER alfa znanego również jako receptor estrogenowy alfa i zostało przetestowane w WB.
Jakość
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from MCF-7 cells treated with estradiol and EGF, and recombinant estrogen receptor alpha phosphorylated in vitro with MAP Kinase 2/Erk2, active (Catalog #14-173)
Opis wartości docelowych
~66kDa
Postać fizyczna
0,2M Tris-glicyna, pH 7,4, 0,15M NaCl, 100mM EDTA, 0,05% azydek sodu, przed dodaniem glicerolu do 30%.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Przechowywanie i stabilność
2 lata w temperaturze -20°C
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Estradiol-induced phosphorylation of serine 118 in the estrogen receptor is independent of p42/p44 mitogen-activated protein kinase.
Joel, P B, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 273, 13317-13323 (1998)
Dongsheng Chen et al.
Oncogene, 21(32), 4921-4931 (2002-07-16)
Estrogen receptor alpha (ERalpha) is a transcription factor that regulates expression of target genes in a ligand-dependent manner. Activation of gene expression is mediated by two transcription activation functions AF-1 and AF-2, which act in a promoter- and cell-specific manner.
Yue Xue et al.
Molecular cancer research : MCR, 17(1), 238-249 (2018-09-13)
The presence of cancer stem cells (CSC), which possess the ability of self-renewal and cancer initiation, is correlated with poor prognosis and drug resistance of breast cancer patients. But the molecular regulatory networks for maintenance of CSC function still remain
Ze-Yi Zheng et al.
Cancer cell, 37(3), 387-402 (2020-03-07)
We report that neurofibromin, a tumor suppressor and Ras-GAP (GTPase-activating protein), is also an estrogen receptor-α (ER) transcriptional co-repressor through leucine/isoleucine-rich motifs that are functionally independent of GAP activity. GAP activity, in turn, does not affect ER binding. Consequently, neurofibromin