Kluczowe dokumenty
AV31652
Sigma-Aldrich
Anti-ESR2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Estrogen receptor 2 (ER β)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
59 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, pig, bovine, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ESR2(2100)
Opis ogólny
ESR2 jest jądrowym czynnikiem transkrypcyjnym należącym do rodziny receptorów estrogenowych. Polimorfizmy ESR2 zostały powiązane z jadłowstrętem psychicznym, ciśnieniem krwi, rakiem piersi i guzami endometrium.
Królicze przeciwciało anty-ESR2 rozpoznaje ESR2 psów, ludzi, myszy, szczurów, świń i bydła.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego ESR2
Zastosowanie
Królicze przeciwciało anty-ESR2 może być stosowane do aplikacji western blot w rozcieńczeniu 1 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
ESR2 należy do rodziny receptorów estrogenowych i nadrodziny czynników transkrypcyjnych receptorów jądrowych. Produkt genu zawiera N-końcową domenę wiążącą DNA i C-końcową domenę wiążącą ligand i jest zlokalizowany w jądrze, cytoplazmie i mitochondriach. Po związaniu z 17beta-estradiolem lub pokrewnymi ligandami, kodowane białko tworzy homo- lub hetero-dimery, które oddziałują ze specyficznymi sekwencjami DNA w celu aktywacji transkrypcji. Niektóre izoformy dominująco hamują aktywność innych członków rodziny receptorów estrogenowych. Opisano kilka alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu tego genu, ale natura pełnej długości niektórych z tych wariantów nie została w pełni scharakteryzowana.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: TPGHLSPLVHRQLSHLYAEPQKSPWCEARSLEHTLPVNRETLKRKVSGN
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H Eastwood et al.
Molecular psychiatry, 7(1), 86-89 (2002-01-23)
There is significant evidence for genetic factors in the susceptibility to anorexia nervosa (AN). Previously genetic variation in the estrogen receptor 2 gene (ESR2) has been studied, however no strong evidence of association with AN has been found. In the
Veronica Wendy Setiawan et al.
Cancer causes & control : CCC, 15(6), 627-633 (2004-07-29)
We hypothesized that variations in the ESR2 gene may influence estrogen exposure in the uterus and thus influence endometrial cancer risk. We validated and screened for variants in the ESR2 gene and examined whether they are associated with endometrial cancer
Paula Maguire et al.
Breast cancer research and treatment, 94(2), 145-152 (2005-11-02)
Estrogen is involved in both normal mammary development and in breast carcinogenesis. A family history of disease and exposure to estrogen are major risk factors for developing breast cancer. Estrogen exerts its biological effects through binding to the estrogen receptors
S Ogawa et al.
Journal of human genetics, 45(6), 327-330 (2001-02-24)
We investigated the association between a dinucleotide (cytosine-adenine; CA) repeat polymorphism located in the flanking region of the human estrogen receptor beta (ESR2) gene and systemic blood pressure in 187 healthy postmenopausal Japanese women. The genotype was classified as "A"
Nagham Asp et al.
Biochimica et biophysica acta, 1843(9), 1987-1996 (2014-04-22)
The ErbB3 receptor is an important regulator of cell growth and carcinogenesis. Among breast cancer patients, up to 50-70% have ErbB3 overexpression and 20-30% show overexpressed or amplified ErbB2. ErbB3 has also been implicated in the development of resistance to