Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB2100713
Sigma-Aldrich
Anti-ESR2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ER-β, Anti-ESR-β, Anti-ESRB, Anti-ESTRB, Anti-Estrogen receptor 2 (ER β)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
59 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ESR2(2100)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego ESR2
Działania biochem./fizjol.
ESR2 jest członkiem rodziny receptorów estrogenowych i nadrodziny czynników transkrypcyjnych receptorów jądrowych. Zawiera N-końcową domenę wiążącą DNA i C-końcową domenę wiążącą ligand i jest zlokalizowany w jądrze, cytoplazmie i mitochondriach. Po związaniu z 17beta-estradiolem lub pokrewnymi ligandami, białko tworzy homo- lub hetero-dimery, które oddziałują ze specyficznymi sekwencjami DNA w celu aktywacji transkrypcji. Niektóre izoformy dominująco hamują aktywność innych członków rodziny receptorów estrogenowych. Opisano kilka alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu tego genu, ale natura pełnej długości niektórych z tych wariantów nie została w pełni scharakteryzowana. Gen ten koduje członka rodziny receptorów estrogenowych i nadrodziny czynników transkrypcyjnych receptorów jądrowych. Produkt genu zawiera N-końcową domenę wiążącą DNA i C-końcową domenę wiążącą ligand i jest zlokalizowany w jądrze, cytoplazmie i mitochondriach. Po związaniu z 17beta-estradiolem lub pokrewnymi ligandami, kodowane białko tworzy homo- lub hetero-dimery, które oddziałują ze specyficznymi sekwencjami DNA w celu aktywacji transkrypcji. Niektóre izoformy dominująco hamują aktywność innych członków rodziny receptorów estrogenowych. Opisano kilka alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu tego genu, ale natura pełnej długości niektórych z tych wariantów nie została w pełni scharakteryzowana.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: EYLCVKAMILLNSSMYPLVTATQDADSSRKLAHLLNAVTDALVWVIAKSG
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nagham Asp et al.
Biochimica et biophysica acta, 1843(9), 1987-1996 (2014-04-22)
The ErbB3 receptor is an important regulator of cell growth and carcinogenesis. Among breast cancer patients, up to 50-70% have ErbB3 overexpression and 20-30% show overexpressed or amplified ErbB2. ErbB3 has also been implicated in the development of resistance to