Kluczowe dokumenty
SAB2100480
Sigma-Aldrich
Anti-CREBBP antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CBP, Anti-CREB binding protein (Rubinstein-Taybi syndrome), Anti-KAT3A, Anti-RSTS, Anti-RTS
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
261 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, dog, mouse, horse, human, rabbit, rat, guinea pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CREBBP(1387)
Opis ogólny
Poprzednio przypisany identyfikator białka Q4LE28 został połączony z Q92793. Pełne informacje można znaleźć w bazie danych UniProt.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany w stronę N-końcowego regionu ludzkiego CREBBP
Działania biochem./fizjol.
CREBBP bierze udział w transkrypcyjnej koaktywacji wielu różnych czynników transkrypcyjnych. Po raz pierwszy wyizolowany jako białko jądrowe, które wiąże się z białkiem wiążącym element odpowiedzi cAMP (CREB), gen ten odgrywa obecnie kluczową rolę w rozwoju embrionalnym, kontroli wzrostu i homeostazie poprzez sprzężenie przebudowy chromatyny z rozpoznawaniem czynników transkrypcyjnych. CREBBP ma wewnętrzną aktywność acetylotransferazy histonowej, a także działa jako rusztowanie stabilizujące dodatkowe interakcje białkowe z kompleksem transkrypcyjnym. Białko to acetyluje zarówno białka histonowe, jak i niehistonowe. Białko to dzieli regiony o bardzo wysokim podobieństwie sekwencji z białkiem p300 w jego bromodomenie, regionach bogatych w cysteinę i histydynę oraz domenie acetylotransferazy histonowej.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: TPAASQALNPQAQKQVGLATSSPATSQTGPGICMNANFNQTHPGLLNSNS
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Padmanabh Singh et al.
Journal of neurochemistry, 134(4), 642-651 (2015-05-20)
The amnesic potential of scopolamine is well manifested through synaptic plasticity gene expression changes and behavioral paradigms of memory impairment. However, the underlying mechanism remains obscure and consequently ideal therapeutic target is lacking. In this context, chromatin-modifying enzymes, which regulate
Yujie Liu et al.
Molecular and cellular biology, 34(21), 3993-4007 (2014-08-27)
T-regulatory (Treg) cells are important to immune homeostasis, and Treg cell deficiency or dysfunction leads to autoimmune disease. A histone/protein acetyltransferase (HAT), p300, was recently found to be important for Treg function and stability, but further insights into the mechanisms