Kluczowe dokumenty
SAB4301474
Sigma-Aldrich
Anty-fosfo-STAT5A/B(pSer725/730)
affinity isolated antibody
Synonim(y):
STA5B, STAT5, Transduktor sygnału i aktywator transkrypcji 5B, czynnik transkrypcyjny STAT5B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
90 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
1.0 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_001275647.1/NP_036580.2
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer725/pSer730)
Specyficzność
Przeciwciało wykrywa endogenny poziom STAT5A/B tylko wtedy, gdy jest fosforylowany przy serynie 725 / serynie 730.
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji seryny 725/730 (A-P-S(p)-P-V) pochodząca z ludzkiego STAT5A/B.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Santosh K Mishra et al.
Cell reports, 31(1), 107472-107472 (2020-04-09)
Chronic allergic itch is a common symptom affecting millions of people and animals, but its pathogenesis is not fully explained. Herein, we show that periostin, abundantly expressed in the skin of patients with atopic dermatitis (AD), induces itch in mice