Kluczowe dokumenty
SAB1406300
Sigma-Aldrich
Anti-MAPK8 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
JNK1, JNK1A2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~48.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAPK8(5599)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny kinaz MAP. Kinazy MAP działają jako punkt integracji wielu sygnałów biochemicznych i są zaangażowane w wiele różnych procesów komórkowych, takich jak proliferacja, różnicowanie, regulacja transkrypcji i rozwój. Kinaza ta jest aktywowana przez różne bodźce komórkowe i celuje w określone czynniki transkrypcyjne, a tym samym pośredniczy w natychmiastowej ekspresji genów w odpowiedzi na bodźce komórkowe. Aktywacja tej kinazy przez czynnik martwicy nowotworów alfa (TNF-alfa) jest wymagana do apoptozy indukowanej przez TNF-alfa. Kinaza ta jest również zaangażowana w apoptozę indukowaną promieniowaniem UV, którą uważa się za związaną ze szlakiem śmierci komórek, w którym pośredniczy cytochrom c. Badania mysiego odpowiednika tego genu sugerują, że kinaza ta odgrywa kluczową rolę w proliferacji, apoptozie i różnicowaniu komórek T. Zgłoszono cztery alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MAPK8 (NP_620637.1, 1 a.a. ~ 427 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MSRSKRDNNFYSVEIGDSTFTVLKRYQNLKPIGSGAQGIVCAAYDAILERNVAIKKLSRPFQNQTHAKRAYRELVLMKCVNHKNIIGLLNVFTPQKSLEEFQDVYIVMELMDANLCQVIQMELDHERMSYLLYQMLCGIKHLHSAGIIHRDLKPSNIVVKSDCTLKILDFGLARTAGTSFMMTPYVVTRYYRAPEVILGMGYKENVDLWSVGCIMGEMVCHKILFPGRDYIDQWNKVIEQLGTPCPEFMKKLQPTVRTYVENRPKYAGYSFEKLFPDVLFPADSEHNKLKASQARDLLSKMLVIDASKRISVDEALQHPYINVWYDPSEAEAPPPKIPDKQLDEREHTIEEWKELIYKEVMDLEERTKNGVIRGQPSPLGAAVINGSQHPSSSSSVNDVSSMSTDPTLASDTDSSLEAAAGPLGCCR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hyo-Gyoung Kang et al.
Journal of thoracic oncology : official publication of the International Association for the Study of Lung Cancer, 9(11), 1647-1655 (2014-08-22)
It has been estimated that the proportion of never-smokers among females with lung cancer is 53% worldwide and 75% in Korea. We conducted a two-stage study to identify genetic factors responsible for lung cancer susceptibility in female never-smokers. In a
Xiang Gao et al.
International journal of molecular medicine, 34(2), 564-572 (2014-06-13)
Unlike native high-density lipoprotein (HDL), oxidized HDL exerts adverse effects in a number of diseases, including chronic kidney disease (CKD); however, the mechanisms involved in this process remain unclear. In the present study, we investigated the effects of oxidized HDL
Zijian Li et al.
Oncotarget, 5(10), 3197-3209 (2014-06-11)
HIP-55 (HPK1-interacting protein of 55 kDa, also named DBNL, SH3P7, and mAbp1) is a multidomain adaptor protein that is critical for organ development and the immune response. Here, we report the coupling of HIP-55 to cell growth control through its
W Lu et al.
European review for medical and pharmacological sciences, 18(7), 941-948 (2014-04-26)
This study aimed to observe the influence of intermittent hypoxia on rat INS-1 cells and the protective effect of melatonin (MT). Intermittent hypoxia condition was induced in rat INS-1 cells. The supernatants were used to detect oxidative stress indicators, and
Yi Liu et al.
Biochemical and biophysical research communications, 450(4), 1409-1415 (2014-07-12)
Dendritic cells (DCs) are potent antigen-presenting cells (APCs) that are characterized by the ability to take up and process antigens and prime T cell responses. Mesenchymal stem cells (MSCs) are multipotent cells that have been shown to have immunomodulatory abilities