Kluczowe dokumenty
SAB4300682
Sigma-Aldrich
Anti-EEA1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-MST105, Anti-MSTP105, Anti-ZFYVE2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~170 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(R-V-G-S-Q)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EEA1(8411)
Opis ogólny
Przeciwciało wykrywa endogenny poziom całkowitego białka EEA1.
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 12-16 (R-V-G-S-Q), zgodnie z białkiem NP_003557.2
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Wiąże pęcherzyki fosfolipidowe zawierające 3-fosforan fosfatydyloinozytolu i uczestniczy w transporcie endosomalnym.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M de Graauw et al.
Oncogene, 33(20), 2610-2619 (2013-06-25)
Enhanced epidermal growth factor receptor (EGFR) activity has been strongly linked to breast cancer progression and mediators of EGFR endocytosis may well be involved. We developed a semi-automated high-content fluorescence microscopy-based EGFR endocytosis screen to identify proteins that mediate EGFR
Mahdi Mojallal et al.
Nature communications, 5, 4557-4557 (2014-08-02)
The establishment and maintenance of apical-basal cell polarity is essential for the functionality of glandular epithelia. Cell polarity is often lost in advanced tumours correlating with acquisition of invasive and malignant properties. Despite extensive knowledge regarding the formation and maintenance
Deenadayalan Bakthavatsalam et al.
FEBS letters, 588(13), 2133-2140 (2014-05-23)
Lectin-like oxidized low-density lipoprotein receptor (LOX-1) is a scavenger receptor that binds oxidized low-density lipoprotein (OxLDL) and has a role in atherosclerosis development. The N-terminus intracellular region (cytoplasmic domain) of LOX-1 mediates receptor internalization and trafficking, potentially through intracellular protein
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4300682-100UG4061831454093