Kluczowe dokumenty
SAB4300630
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-β-catenin (pTyr333) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CATNB, Anti-CTNB1, Anti-CTNNB, Anti-CTNNB1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~92 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(Y-T-Yp-E-K)
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr333)
informacje o genach
human ... CTNNB1(1499)
Opis ogólny
Przeciwciało wykrywa endogenny poziom β-kateniny tylko wtedy, gdy jest fosforylowana przy tyrozynie 333.
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji tyrozyny 333 (Y-T-Yp-E-K), zgodnie z białkiem NP_001091679.1
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Bierze udział w regulacji adhezji komórek i transdukcji sygnału poprzez szlak Wnt.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Agnieszka Smieszek et al.
Cells, 8(2) (2019-01-27)
In this study, we investigated the influence of metformin (MF) on proliferation and viability of adipose-derived stromal cells isolated from horses (EqASCs). We determined the effect of metformin on cell metabolism in terms of mitochondrial metabolism and oxidative status. Our