Kluczowe dokumenty
SAB4300445
Sigma-Aldrich
Anti-α-Synuclein (SNCA) Antibody
rabbit polyclonal
Synonim(y):
Anti-MGC110988 antibody produced in rabbit, Anti-NACP antibody produced in rabbit, Anti-PARK1 antibody produced in rabbit, Anti-PARK4 antibody produced in rabbit, Anti-synuclein, alpha (non A4 component of amyloid precursor) antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Anti-SNCA (Ab-129) antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~18 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(M-P-S-E-E)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SNCA(6622)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 127-131 (M-P-S-E-E), zgodnie z białkiem SNCA.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
SncA jest członkiem rodziny synuklein, strukturalnie spokrewnionych białek, które są wyraźnie wyrażane w ośrodkowym układzie nerwowym, co obejmuje również beta- i gamma-synukleinę. Synukleiny są obficie wyrażane w mózgu, a SncA i Snc-Beta selektywnie hamują fosfolipazę D2. SncA może służyć do integracji sygnalizacji presynaptycznej i transportu błonowego. Zagregowane białka SncA tworzą zmiany w mózgu, które są cechami charakterystycznymi neurodegeneracyjnych synukleinopatii. Defekty SncA odgrywają rolę w patogenezie choroby Parkinsona. Peptydy SncA są głównym składnikiem blaszek amyloidowych w mózgach pacjentów z chorobą Alzheimera. SncA wykazuje 95% homologii sekwencji ze szczurzym SncA. Szczurza SncA ulega specyficznej ekspresji w mózgu i jest związana z błonami synaptosomalnymi w neuronach.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ellen Gelpi et al.
Movement disorders : official journal of the Movement Disorder Society, 29(8), 1010-1018 (2014-01-08)
Lewy body (LB) diseases are characterized by alpha-synuclein (AS) aggregates in the central nervous system (CNS). Involvement of the peripheral autonomic nervous system (pANS) is increasingly recognized, although less studied. The aim of this study was to systematically analyze the