ABN2265M
Anti-alpha-Synuclein Antibody, oligomer-specific Syn33
from rabbit
Synonim(y):
oligomeric alpha-synuclein, Non-A beta component of AD amyloid, Non-A4 component of amyloid precursor, NACP
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SNCA(6622)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: A representative lot detected recombinant alpha-Synuclein, oligomers. (Sengupta, U., et. al. (2015). Biol Psychiatry. 78(10):672-83).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected recombinant alpha-Synuclein, oligomer. (Courtesy of Dr. Rakez Kayed′s laboratory at University of Texas Medical Branch, Galveston).
ELISA Analysis: A representative lot detected alpha-Synuclein, oligomers in ELISA application (Sengupta, U., et. al. (2015). Biol Psychiatry. 78(10):672-83).
Inhibition Analysis: A representative lot inhibited cytotoxicity exerted alpha-synuclein oligomers in human neuroblastoma SH-SY5Y cells measured by MTT-based assay (Sengupta, U., et. al. (2015). Biol Psychiatry. 78(10):672-83).
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected alpha-Synuclein in alpha Synuclein aggregates.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2