Kluczowe dokumenty
SAB4300443
Sigma-Aldrich
Anti-PRKDC (Ab-2609) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-DNA-PKcs antibody produced in rabbit, Anti-DNAPK antibody produced in rabbit, Anti-DNPK1 antibody produced in rabbit, Anti-HYRC antibody produced in rabbit, Anti-protein kinase, DNA-activated, catalytic polypeptide antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~450 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(V-E-T-Q-A)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRKDC(5591)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 2607-2611 (V-E-T-Q-A), zgodnie z białkiem PRKDC.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Gen PRKDC koduje podjednostkę katalityczną jądrowej kinazy serynowo-treoninowej zależnej od DNA (DNA-PK). Drugim składnikiem jest autoimmunologiczny antygen Ku (MIM 152690), który jest kodowany przez gen G22P1 na chromosomie 22q. Sama podjednostka katalityczna DNA-PK jest nieaktywna i polega na składniku G22P1, który kieruje ją do DNA i wyzwala jej aktywność kinazową; PRKDC musi być związany z DNA, aby wyrazić swoje właściwości katalityczne.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)