Merck
Wszystkie zdjęcia(17)
Kluczowe dokumenty
ZRB1703
Sigma-Aldrich
Anti-p-DNA-PKcs-Ser2056 Antibody, clone 1K3 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Podjednostka katalityczna kinazy białkowej zależnej od DNA; EC:2.7.11.1; podjednostka katalityczna DNA-PK; DNA-PKcs; DNPK1; p460
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1K3, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 469.09 kDa
observed mol wt ~350 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
peptide synthesis: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
Internal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PKRDC(5591)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych.
Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1K3 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa podjednostkę katalityczną kinazy białkowej zależnej od DNA (DNA-PKcs) fosforylowaną na serynie 2056.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 14 aminokwasom otaczającym fosfoserynę 2056 w wewnętrznym regionie podjednostki katalitycznej ludzkiej kinazy białkowej zależnej od DNA (DNS-PKcs).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane za pomocą immunohistochemii (parafina) w ludzkich wycinkach tkanki okrężnicy.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 tego przeciwciała wykryło fosfo-DNA-PKcs-Ser2056 w ludzkich wycinkach tkanki okrężnicy.
Testowane aplikacje
Test hamowania peptydem: Wykrywaniu pasma docelowego w lizatach z komórek Jurkat traktowanych 1 mM kamptotecyną (3 h) zapobiegało wstępne zablokowanie reprezentatywnej partii fosfopeptydem immunogenu, ale nie odpowiadającym mu niefosfopeptydem.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 z reprezentatywnej partii wykryło fosfo-DNA-PKcs-Ser2056 w komórkach Jurkat traktowanych kamptotecyną (1 mM; 3 h).
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała fosfo-DNA PKcs-Ser2056 z KD wynoszącym 9,3 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło fosfo-DNA-PKcs-Ser2056 w komórkach Jurkat traktowanych kamptotecyną.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Podjednostka katalityczna kinazy białkowej zależnej od DNA (UniProt: P78527; znana również jako EC:2.7.11.1, DNA-PK catalytic subunit, DNA-PKcs, DNPK1, p460) jest kodowana przez gen PRKDC (znany również jako HYRC, HYRC1) (Gene ID: 5591) u człowieka. DNA-PK jest heterotrimeryczną, jądrową kinazą serynowo-treoninowo-białkową, która składa się z PRKDC i dimeru Ku p70/YRCC6-p86/XRCC5. Bierze udział w kontroli cyklu komórkowego, naprawie DNA i odpowiedzi na uszkodzenia DNA. Służy jako molekularny czujnik uszkodzeń DNA i bierze udział w niehomologicznym łączeniu końców DNA wymaganym do naprawy pęknięcia dwuniciowego (DSB) i rekombinacji V(D)J. Może również służyć jako białko rusztowania wspomagające lokalizację białek naprawczych DNA w miejscu uszkodzenia. DNA-PK jest również obecna na końcach chromosomów, co sugeruje jej rolę w utrzymaniu stabilności telomerów i zapobieganiu fuzji końców chromosomów. Jego aktywność katalityczna jest wyrażana po związaniu z DNA. DNA-PKcs ulega autofosforylacji w dwóch klastrach, Thr2609 i Ser2056, które są miejscami fosforylacji indukowanej uszkodzeniem DNA. Wykazano, że autofosforylacja klastra Thr2609 jest niezbędna dla rozwoju hematopoezy i syntezy białek w prekursorach erytrocytów. Autofosforylacja indukuje zmianę konformacyjną, która prowadzi do przebudowy kompleksu DNA-PK, co jest niezbędne do wydajnego przetwarzania końcowego i naprawy DNA. Chociaż DNA-PKcs należy do rodziny 3-kinazy fosfatydyloinozytolu (PI), nie wykazuje żadnej wykrywalnej aktywności wobec lipidów. Niedobór DNA-PKcs jest związany z ciężkim złożonym niedoborem odporności charakteryzującym się zmniejszoną liczbą lub brakiem komórek T i B, nawracającą kandydozą i infekcjami dolnych dróg oddechowych. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne ZooMAb, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Ma, Y., et al. (2004). Mol. Cell. 16(5); 701-713; Wechsler, T., et al. (2004). Proc. Nall. Acad. Sci. USA. 101(5); 1247-1252; Douglas, P., et al. (2002). Biochem. J. 368(1); 243-251).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)