Kluczowe dokumenty
SAB4300137
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-PRKDC (pThr2609) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-DNA-PKcs antibody produced in rabbit, Anti-DNAPK antibody produced in rabbit, Anti-DNPK1 antibody produced in rabbit, Anti-HYRC antibody produced in rabbit, Anti-protein kinase, DNA-activated, catalytic polypeptide antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~450 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(V-E-TP-Q-A)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr2609)
informacje o genach
human ... PRKDC(5591)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji treoniny 2609 (V-E-T(p)-Q-A), zgodnie z białkiem PRKDC.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Gen PRKDC koduje podjednostkę katalityczną jądrowej kinazy serynowo-treoninowej zależnej od DNA (DNA-PK). Drugim składnikiem jest autoimmunologiczny antygen Ku (MIM 152690), który jest kodowany przez gen G22P1 na chromosomie 22q. Sama podjednostka katalityczna DNA-PK jest nieaktywna i polega na składniku G22P1, który kieruje ją do DNA i wyzwala jej aktywność kinazową; PRKDC musi być związany z DNA, aby wyrazić swoje właściwości katalityczne.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masaaki Yanai et al.
Yonago acta medica, 60(1), 9-15 (2017-03-24)
DNA double-strand breaks (DSBs) are the most cytotoxic form of DNA damage and are induced by ionizing radiation and specific chemotherapeutic agents, such as topoisomerase inhibitors. Cancer cells acquire resistance to such therapies by repairing DNA DSBs. A major pathway
Hao Zhou et al.
Basic research in cardiology, 115(2), 11-11 (2020-01-11)
DNA-dependent protein kinase catalytic subunit (DNA-PKcs) is a novel inducer to promote mitochondrial apoptosis and suppress tumor growth in a variety of cells although its role in cardiovascular diseases remains obscure. This study was designed to examine the role of
Cindy R Timme et al.
Molecular cancer therapeutics, 17(6), 1207-1216 (2018-03-20)
Radiotherapy is a primary treatment modality for glioblastomas (GBM). Because DNA-PKcs is a critical factor in the repair of radiation-induced double strand breaks (DSB), this study evaluated the potential of VX-984, a new DNA-PKcs inhibitor, to enhance the radiosensitivity of
Tianpeng Zhang et al.
EMBO reports, 18(8), 1412-1428 (2017-06-16)
Repetitive DNA is prone to replication fork stalling, which can lead to genome instability. Here, we find that replication fork stalling at telomeres leads to the formation of
Huanrong Ma et al.
International journal of cancer, 142(12), 2578-2588 (2018-01-25)
Cetuximab resistance is a key barrier in treating metastatic colorectal cancer (mCRC). Targeting of metabolic resources import could resensitize drug-resistant cancer cells to anticancer treatments. Here we showed that the expression of the glutamine transporter solute carrier 1 family member
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4300137-100UG4061832702346