SAB4300438
Anti-ZAP70 (Ab-493) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FLJ17670 antibody produced in rabbit, Anti-FLJ17679 antibody produced in rabbit, Anti-SRK antibody produced in rabbit, Anti-STD antibody produced in rabbit, Anti-zeta-chain (TCR) associated protein kinase 70kDa antibody produced in rabbit
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~70 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(S-Y-Y-T-A)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZAP70(7535)
Immunogen
Cechy i korzyści
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)