Kluczowe dokumenty
SAB5700227
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-RPL6produkowane u królika
Synonim(y):
L6, RPL6, SHUJUN-2, TAXREB107, TXREB1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
32
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
0.97 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RPL6(6128)
Opis ogólny
Gen ten koduje składnik białkowy podjednostki rybosomalnej 60S. Białko to może wiązać się specyficznie z domeną C elementu wzmacniającego reagującego na podatek ludzkiego wirusa białaczki T-komórkowej typu 1 i może uczestniczyć w transaktywacji transkrypcji za pośrednictwem podatku. Jak to jest typowe dla genów kodujących białka rybosomalne, istnieje wiele przetworzonych pseudogenów tego genu rozproszonych w całym genomie. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 188-288 ludzkiego RPL6 (NP_000961.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)