Kluczowe dokumenty
SAB4300380
Sigma-Aldrich
Anti-G3BP1 (Ab-232) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-G3BP antibody produced in rabbit, Anti-GTPase activating protein (SH3 domain) binding protein 1 antibody produced in rabbit, Anti-HDH-VIII antibody produced in rabbit, Anti-MGC111040 antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~60 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(S-S-S-P-A)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... G3BP1(10146)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 230-234 (S-S-S-P-A), zgodnie z białkiem G3BP1.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Może być regulowanym efektorem montażu granulek stresowych. Zależna od fosforylacji sekwencyjnie specyficzna endorybonukleaza in vitro. Rozszczepia wyłącznie cytozynę i adeninę oraz rozszczepia MYC mRNA preferencyjnie w 3'-UTR. Helikaza zależna od ATP i magnezu. Rozwija preferencyjnie częściowe dupleksy DNA i RNA posiadające 17 bp wyżarzonej części i wiszący ogon 3' lub wiszące ogony na obu końcach 5'- i 3'. Rozwija substraty DNA/DNA, RNA/DNA i RNA/RNA z porównywalną wydajnością. Działa jednokierunkowo, poruszając się w kierunku od 5' do 3' wzdłuż związanego jednoniciowego DNA.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)