Kluczowe dokumenty
SAB4300374
Sigma-Aldrich
ANTI-TAU (MAPT) Antibody
rabbit polyclonal
Synonim(y):
Anti-DDPAC antibody produced in rabbit, Anti-FLJ31424 antibody produced in rabbit, Anti-FTDP-17 antibody produced in rabbit, Anti-MAPTL antibody produced in rabbit, Anti-microtubule-associated protein tau antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Anti-MAPT (Ab-181) antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~48 kDa
~62 kDa
~78 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(P-K-T-P-P)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAPT(4137)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 179-183 (P-K-T-P-P), zgodnie z białkiem MAPT.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Promuje montaż i stabilność mikrotubul i może być zaangażowany w ustanowienie i utrzymanie biegunowości neuronów. C-koniec wiąże mikrotubule aksonalne, podczas gdy N-koniec wiąże składniki neuronalnej błony plazmatycznej, co sugeruje, że tau działa jako białko łączące między nimi. Polaryzacja aksonalna jest z góry określona przez lokalizację tau (w komórce neuronalnej) w domenie ciała komórkowego określonej przez centrosom. Krótkie izoformy umożliwiają plastyczność cytoszkieletu, podczas gdy dłuższe izoformy mogą preferencyjnie odgrywać rolę w jego stabilizacji.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)