SAB5702298
Anti-nNOS Antibody, clone 5K9R2, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
NOS1, IHPS1, N-NOS, NC-NOS, NOS, bNOS, nNOS, nitric oxide synthase 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
5K9R2, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
160 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
3 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
QLAESVYRALKEQGGHIYVCGDVTMAADVLKAIQRIMTQQGKLSAEDAGVFISRMRDDNRYHEDIFGVTLRTYEVTNRLRSESIAFIEESKKDTDEVFSS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... nNOS (4842)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1