Kluczowe dokumenty
SAB4300426
Sigma-Aldrich
Anti-NOS1 (Ab-852) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-IHPS1 antibody produced in rabbit, Anti-NOS antibody produced in rabbit, Anti-nNOS antibody produced in rabbit, Anti-nitric oxide synthase 1 (neuronal) antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~160 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
1 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(F-N-S-V-S)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NOS1(4842)
Opis ogólny
NOS1 (syntaza tlenku azotu 1) jest jedną z izoform NOS (syntazy tlenku azotu) występujących w sercu. Znajduje się na ludzkim chromosomie 12q24.2-31. Jest zlokalizowana głównie w retikulum sarkoplazmatycznym (SR).
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 850-854 (F-N-S-V-S), zgodnie z białkiem NOS1.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-NOS1 (Ab-852) zostało użyte w immunocytochemii.
Działania biochem./fizjol.
NOS (syntaza tlenku azotu) wytwarza tlenek azotu w sercu, reguluje czynność mięśnia sercowego i odgrywa ważną rolę w przebudowie ludzkiej kardiomiopatii niedokrwiennej (ICM).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Wytwarza tlenek azotu (NO), który jest cząsteczką przekaźnikową o różnych funkcjach w całym organizmie. W mózgu i obwodowym układzie nerwowym NO wykazuje wiele właściwości neuroprzekaźnika.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The JAK-STAT pathway controls Plasmodium vivax load in early stages of Anopheles aquasalis infection
Bahia AC, et al.
PLoS Neglected Tropical Diseases, 5(11) (2011)
Converging evidence for an impact of a functional NOS gene variation on anxiety-related processes
Kuhn M, et al.
Social Cognitive and Affective Neuroscience, 11(5), 803-812 (2016)
Ana C Bahia et al.
PLoS neglected tropical diseases, 5(11), e1317-e1317 (2011-11-10)
Malaria affects 300 million people worldwide every year and 450,000 in Brazil. In coastal areas of Brazil, the main malaria vector is Anopheles aquasalis, and Plasmodium vivax is responsible for the majority of malaria cases in the Americas. Insects possess
Roles of nitric oxide and superoxide in inflammation.
Daniela Salvemini et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 225, 291-303 (2003-05-29)
Katsutoshi Miyamoto et al.
The journal of sexual medicine, 11(5), 1148-1158 (2014-03-01)
Erectile dysfunction remains a major complication after surgery of pelvic organs, especially after radical prostatectomy. The aim of this study was to assess the effect of endothelial progenitor cells on the regeneration of cavernous nerves in a rat injury model.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4300426-100UG4061832703978