Kluczowe dokumenty
SAB4300296
Sigma-Aldrich
Anti-RELA (Ab-435) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-MGC131774 antibody produced in rabbit, Anti-NFKB3 antibody produced in rabbit, Anti-p65 antibody produced in rabbit, Anti-v-rel reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A (avian) antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~65 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, monkey, human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(E-G-T-L-S)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RELA(5970)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 433-437 (E-G-T-L-S), zgodnie z białkiem RELA.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
NF-kappa-B jest plejotropowym czynnikiem transkrypcyjnym, który jest obecny w prawie wszystkich typach komórek i jest zaangażowany w wiele procesów biologicznych, takich jak zapalenie, odporność, różnicowanie, wzrost komórek, nowotworzenie i apoptoza. NF-kappa-B jest homo- lub heterodimerycznym kompleksem utworzonym przez białka RELA/p65 zawierające domenę podobną do Rel, RELB, NFKB1/p105, NFKB1/p50, REL i NFKB2/p52, a heterodimeryczny kompleks p65-p50 wydaje się być najbardziej obfity. Dimery wiążą się w miejscach kappa-B w DNA swoich genów docelowych, a poszczególne dimery mają różne preferencje dla różnych miejsc kappa-B, które mogą wiązać z różnym powinowactwem i swoistością. Różne kombinacje dimerów działają odpowiednio jako aktywatory lub represory transkrypcji. NF-kappa-B jest kontrolowany przez różne mechanizmy modyfikacji potranslacyjnej i kompartmentalizacji subkomórkowej, a także przez interakcje z innymi kofaktorami lub represorami. Kompleksy NF-kappa-B są utrzymywane w cytoplazmie w stanie nieaktywnym, skompleksowane z członkami rodziny inhibitorów NF-kappa-B (I-kappa-B). W konwencjonalnym szlaku aktywacji, I-kappa-B jest fosforylowany przez kinazy I-kappa-B (IKK) w odpowiedzi na różne aktywatory, a następnie degradowany, uwalniając w ten sposób aktywny kompleks NF-kappa-B, który przemieszcza się do jądra. Heterodimeryczne kompleksy NF-kappa-B p65-p50 i p65-c-Rel są aktywatorami transkrypcji. Kompleks NF-kappa-B p65-p65 wydaje się być zaangażowany w aktywację ekspresji IL-8 za pośrednictwem inwazyny. Hamujący wpływ I-kappa-B na NF-kappa-B w cytoplazmie jest wywierany głównie poprzez interakcję z p65. p65 wykazuje słabe miejsce wiążące DNA, które może bezpośrednio przyczyniać się do wiązania DNA w kompleksie NF-kappa-B.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wenru Su et al.
PloS one, 9(6), e99719-e99719 (2014-06-14)
Glaucoma is a leading cause of irreversible blindness. Injury of retinal ganglion cells (RGCs) accounts for visual impairment of glaucoma. Here, we report rapamycin protects RGCs from death in experimental glaucoma model and the underlying mechanisms. Our results showed that
Guanghua Li et al.
Cancer research, 74(19), 5541-5552 (2014-08-06)
Gastric cancer is one of the most common causes of cancer-related death worldwide. Helicobacter pylori infection plays an important role in the development and progression of gastric cancer. The expression of astrocyte-elevated gene-1 (AEG-1) is increased in gastric cancer tissues
Chong-Chao Hsieh et al.
Food & function, 5(10), 2494-2500 (2014-08-15)
Chemokines play important roles in the pathogenesis of asthmatic inflammation. Sesamin, a class of phytoestrogen isolated from sesame seed Sesamum indicum, is recently regarded as an anti-inflammatory agent. However, the effects of sesamin on asthma-related chemokines are unknown. To this
Xing He et al.
PloS one, 9(8), e104323-e104323 (2014-08-15)
Schistosomiasis japonica is a serious tropical parasitic disease in humans, which causes inflammation and fibrosis of the liver. Hepatic stellate cells (HSCs) are known to play an important role in schistosome-induced fibrosis, but their role in schistosome-induced inflammation is still
Guan-Xian Liu et al.
Clinical science (London, England : 1979), 127(3), 195-208 (2014-02-12)
The TGFβ (transforming growth factor β)/SMAD and NF-κB (nuclear factor κB) signalling pathways play a key role in hypertensive nephropathy. The present study examined whether targeting these pathways by SMAD7, a downstream inhibitor of both pathways, blocks AngII (angiotensin II)-induced