Merck
SAB4200845
Sigma-Aldrich
Anti-Fibronectin Antibody
mouse monoclonal, IST-3
Synonim(y):
Mysz anty-FN
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Przeciwciało przeciw fibronektynie, mysie monoklonalne, clone IST-3, purified from hybridoma cell culture
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
Poziom jakości
klon
IST-3
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
sheep, chicken, human, bovine, goat, dog, rabbit
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using human foreskin fibroblast Hs68 cells
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
U kręgowców występują dwa rodzaje fibronektyny: rozpuszczalna fibronektyna osoczowa i nierozpuszczalna fibronektyna komórkowa. Fibronektyna osoczowa (dawniej znana jako globulina nierozpuszczalna na zimno lub CIG) jest syntetyzowana przez hepatocyty, wydzielana do krwi i po uszkodzeniu tkanki jest włączana do skrzepów fibryny, wpływając na funkcję płytek krwi i pośrednicząc w hemostazie.8 Fibronektyna komórkowa jest syntetyzowana przez wiele typów komórek, w tym fibroblasty, komórki śródbłonka, chondrocyty, komórki maziowe i miocyty. Jest ona montowana przez komórki podczas ich migracji do skrzepu w celu odtworzenia uszkodzonej tkanki.
Specyficzność
Monoklonalne przeciwciało przeciw fibronektynie specyficznie rozpoznaje epitop zlokalizowany w obrębie czwartego powtórzenia typu trzeciego ludzkiej fibronektyny osoczowej. Przeciwciało lokalizuje fibronektynę osoczową i komórkową zarówno w postaci naturalnej, jak i zdenaturowanej. Produkt reaguje z fibronektyną pochodzenia ludzkiego, koziego, bydlęcego4, świńskiego5, mysiego6, szczurzego7, psiego i kurzego.
Zastosowanie
Przeciwciało może być stosowane w różnych technikach immunochemicznych, w tym immunoblottingu1, ELISA, RIA1-2, immunofluorescencji3 i immunohistochemii4.
Działania biochem./fizjol.
Fibronektyna (FN) jest wielodomenową glikoproteiną składającą się z dwóch prawie identycznych polipeptydów związanych disiarczkiem o masie cząsteczkowej 220-240 KDa. Jest to wszechobecny i niezbędny składnik macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM), który odgrywa istotną rolę podczas naprawy tkanek. Fibronektyna funkcjonuje zarówno jako regulator procesów komórkowych, jak i ważne białko rusztowania w celu utrzymania i kierowania organizacją tkanek i składem ECM. Ulega ona szerokiej ekspresji w wielu typach komórek i jest niezwykle istotna w rozwoju kręgowców, o czym świadczy wczesna letalność embrionalna myszy z celową inaktywacją genu FN. Sugeruje się, że fibronektyna zwiększa adhezję i rozprzestrzenianie się komórek oraz wpływa na szlaki migracji komórek zarówno in vivo, jak i w hodowli.11 Wykazano, że po złośliwej transformacji wiele komórek traci związaną z powierzchnią fibronektynę.
Postać fizyczna
Dostarczany jako roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami o pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu jako środek konserwujący.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do jednego miesiąca. W celu dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy oczyścić roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile w naszym katalogu nie określono inaczej, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xinglong Zheng et al.
The Journal of biological chemistry, 278(32), 30136-30141 (2003-06-07)
ADAMTS13 consists of a reprolysin-type metalloprotease domain followed by a disintegrin domain, a thrombospondin type 1 motif (TSP1), Cys-rich and spacer domains, seven more TSP1 motifs, and two CUB domains. ADAMTS13 limits platelet accumulation in microvascular thrombi by cleaving the
H J Simonsz et al.
Documenta ophthalmologica. Advances in ophthalmology, 52(3-4), 409-414 (1982-01-29)
A patient is described with an orbital fistula complicating frontal sinusitis and osteomyelitis of the frontal bone. The fistula was excised, but a fortnight later an acute exacerbation occurred. From the discharging pus a Staphylococcus aureus was cultured and from
Anna Tsapara et al.
Molecular biology of the cell, 21(6), 860-870 (2010-01-22)
Maintenance of the epithelial phenotype is crucial for tissue homeostasis. In the retina, dedifferentiation and loss of integrity of the retinal pigment epithelium (RPE) leads to retinal dysfunction and fibrosis. Transforming growth factor (TGF)-beta critically contributes to RPE dedifferentiation and
Wing S To et al.
Fibrogenesis & tissue repair, 4, 21-21 (2011-09-20)
Fibronectin (FN) is a ubiquitous extracellular matrix (ECM) glycoprotein that plays vital roles during tissue repair. The plasma form of FN circulates in the blood, and upon tissue injury, is incorporated into fibrin clots to exert effects on platelet function
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4200845-100UL
SAB4200845-25UL