AB1954
Anti-Fibronectin Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonim(y):
Cold-insoluble globulin, fibronectin 1, migration stimulating factor, migration-stimulating factor
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Anti-Fibronectin Antibody, Chemicon®, from rabbit
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse, rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FN1(2335)
mouse ... Fn1(14268)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
ECM Proteins
Jakość
Western Blot Analysis:
0.05 μg/mL - 1 μg/mL antibody detected fibronectin in 15 μL of normal rat serum.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Western Blot: Normal rat serum
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2