MAB1935
Anti-Fibronectin Antibody, CT, clone 868A11
clone 868A11, Chemicon®, from mouse
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
100
300
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
868A11, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... FN1(2335)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry, formalin fixed, 10-25 μg/ml
Western blotting at 1-5 μg/ml
Final working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
ECM Proteins
Jakość
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2