Kluczowe dokumenty
MAB1934
Sigma-Aldrich
Anti-Fibronectin Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 784A2A6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Przeciwciało przeciw fibronektynie, peptyd wiążący komórki, klon 784A2A6, purified antibody, clone 784A2A6, Chemicon®
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
784A2A6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, chicken
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
chicken ... Fn1(396133)
human ... FN1(2335)
Specyficzność
Reaguje z fragmentem adhezyjnym komórki 11kd i słabo hamuje wiązanie komórek z fibronektyną (adhezja komórek za pośrednictwem fibronektyny).
Immunogen
Epitop: peptyd wiążący komórki
Ludzka fibronektyna osoczowa.
Zastosowanie
ELISA
Mikroskopia
Western blotting przy 1-5 μg/ml
Badania adhezji komórkowej
Uwaga: Rozcieńczenie bez dodania białka nośnikowego może spowodować denautrację lub przyleganie przeciwciała do fiolki. Zaleca się rozcieńczenie w buforze zawierającym 1% albuminy surowicy bydlęcej.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Przeciwciało przeciw fibronektynie, peptyd wiążący komórki, klon 784A2A6 wykrywa poziom fibronektyny i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w testach ELISA i WB.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
ECM Proteins
Postać fizyczna
Płyn w 0,02M buforze fosforanowym, 0,25M NaCl z 0,1% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do 6 miesięcy w nierozcieńczonych podwielokrotnościach.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Modulating cell adhesion and spreading by control of FnIII7-10 orientation on charged self-assembled monolayers (SAMs) of alkanethiolates.
Hua Wang, Yi He, Buddy D Ratner, Shaoyi Jiang
Journal of Biomedical Materials Research Part A null
Tumor-driven paracrine platelet-derived growth factor receptor alpha signaling is a key determinant of stromal cell recruitment in a model of human lung carcinoma.
Tejada, ML; Yu, L; Dong, J; Jung, K; Meng, G; Peale, FV; Frantz, GD; Hall, L; Liang et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research null
Hiroshi Fujii et al.
Kidney international, 64(5), 1662-1670 (2003-10-09)
One of the crucial events in lupus nephritis is the glomerular deposition of immunoglobulins (Igs), of which pathogenic properties have been proposed mostly to be either type IIor type III allergic reactions. Some of IgG3-producing hybridoma clones established from an
Karine Vallières et al.
Macromolecular bioscience, 7(5), 738-745 (2007-04-26)
Surface coating of synthetic materials is often considered to improve biomedical devices biocompatibility. In this study, we covalently bound fibronectin (FN) onto ammonia plasma-treated PTFE via two crosslinkers, namely glutaric anhydride (GA) and sulfosuccinimidyl-4-(p-maleimidophenyl)butyrate (sulfo-SMPB). With respect to clean PTFE
Souhaila Ghadhab et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 109(11), 2187-2198 (2021-05-02)
Intraosseous transcutaneous amputation prosthesis is a new approach in orthopedic implants that overcomes socket prosthesis problems. Its long-term performance requires a tight skin-implant seal to prevent infections. In this study, fibronectin (Fn), a widely used adhesion protein, was adsorbed or