Merck
SAB4200807
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwkodysmutazie ponadtlenkowej(SOD), mysie monoklonalne
clone SD-G6, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Cu-Zn, Dysmutaza ponadtlenkowa 1, hSod1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SD-G6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, canine
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
indirect ELISA: 0.3-0.6 μg/mL using 5μg/ml Superoxide Dismutase from human erythrocytes for coating
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SOD1(6647)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dysmutaza ponadtlenkowa (SOD) to rodzina metaloenzymów szeroko rozpowszechnionych zarówno w roślinach, jak i zwierzętach. Dysmutazy ponadtlenkowe wydają się chronić komórki przed reaktywnymi wolnymi rodnikami poprzez zmiatanie rodników ponadtlenkowych wytwarzanych przez promieniowanie jonizacyjne lub poprzez inne mechanizmy. Enzym SOD katalizuje konwersję jednoelektronowych zredukowanych form tlenu cząsteczkowego do nadtlenku wodoru i tlenu. Istnieje kilka klas SOD, które różnią się zdolnością wiązania metali, dystrybucją w różnych przedziałach komórkowych i wrażliwością na różne odczynniki. Wśród nich dysmutaza ponadtlenkowa Cu, Zn (SOD1) jest szeroko rozpowszechniona i obejmuje 90% całkowitej SOD. Ten wszechobecny enzym, który wymaga Cu i Zn do swojej aktywności, ma ogromne znaczenie fizjologiczne i potencjał terapeutyczny.
Immunogen
rekombinowana ludzka dysmutaza ponadtlenkowa miedź-cynk (Cu-Zn-SOD).
Zastosowanie
Monoklonalna anty-dysmutaza ponadtlenkowa (SOD) rozpoznaje naturalną (ludzką SOD erytrocytów), rekombinowaną SOD (ludzką Cu-Zn-SOD i ludzką SOD łożyskową) oraz enzymatycznie nieaktywną formę tych enzymów. Zaobserwowano reaktywność z SOD pochodzenia ludzkiego, szczurzego i psiego, nie zaobserwowano reaktywności z SOD pochodzenia bydlęcego, Bacillus stearothermophilus lub E. coli (Fe lub Mn). Przeciwciało jest zalecane do stosowania w różnych technikach immunologicznych, w tym ELISA, immunohistochemii i immunofluorescencji.
Postać fizyczna
Dostarczany jako roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami o pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu jako środek konserwujący.
Inne uwagi
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego, a nie do celów farmaceutycznych, domowych lub innych.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H D Durham et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 56(5), 523-530 (1997-05-01)
Mutations in the Cu/Zn-superoxide dismutase (SOD-1) gene underlie some familial cases of amyotrophic lateral sclerosis (FALS), a neurodegenerative disorder characterized by loss of cortical, brainstem, and spinal motor neurons. To investigate the mechanisms responsible for the toxicity of mutant enzyme
Rana Noor et al.
Medical science monitor : international medical journal of experimental and clinical research, 8(9), RA210-RA215 (2002-09-10)
Reactive oxygen species, such as superoxide radicals, are thought to underlie the pathogenesis of various diseases. Almost 3 to 10% of the oxygen utilized by tissues is converted to its reactive intermediates, which impair the functioning of cells and tissues.
Delira Robbins et al.
Antioxidants & redox signaling, 20(10), 1628-1645 (2013-05-28)
Cancer is the second leading cause of death in the United States. Considering the quality of life and treatment cost, the best way to fight against cancer is to prevent or suppress cancer development. Cancer is preventable as indicated by
J Muchová et al.
Physiological research, 63(5), 535-542 (2014-06-09)
Oxidative stress is a phenomenon associated with imbalance between production of free radicals and reactive metabolites (e.g. superoxide and hydrogen peroxide) and the antioxidant defences. Oxidative stress in individuals with Down syndrome (DS) has been associated with trisomy of the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4200807-100UL4061838045652
SAB4200807-25UL4061838045669