Kluczowe dokumenty
SAB4200804
Sigma-Aldrich
Przeciwciało IgG przeciwko kozom/owcom, mysie monoklonalne
clone GT-34, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Immunoglobulina kozia/owcza
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GT-34, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
goat, sheep
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1 mg/mL
metody
indirect ELISA: 0.25-0.5 μg/mL using 5μg/ml Goat IgG for coating.
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Przeciwciała kozie i owcze są szeroko stosowane jako pierwotne przeciwciała przeciwko wielu antygenom w różnych technikach testowych w badaniach i praktyce klinicznej. Poliklonalne drugie przeciwciała kozie i owcze mogą cierpieć na brak unikalnej specyficzności dla kozich lub owczych IgG i mogą reagować krzyżowo z innymi IgG pochodzenia ludzkiego, mysiego, szczurzego lub króliczego. W rezultacie, w procesie produkcji większości przeciwciał poliklonalnych konieczne jest włączenie rozległego etapu adsorpcji. Zastosowanie przeciwciała monoklonalnego specyficznego dla koziej lub owczej IgG, które jest pozbawione jakiejkolwiek zdolności wiązania z ludźmi i wieloma innymi gatunkami, może zatem służyć jako podstawowe narzędzie i przydatna kontrola w wielu testach i zastosowaniach.
Przeciwciało monoklonalne anty-kozie/ owcze IgG (izotyp mysiej IgG1) pochodzi z hybrydomy GT-34, wytwarzanej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy immunizowanych oczyszczonymi kozimi immunoglobulinami (IgG). Immunoglobulina G (IgG) należy do rodziny immunoglobulin i jest szeroko wyrażonym przeciwciałem surowicy. Immunoglobulina ma dwa łańcuchy ciężkie i dwa łańcuchy lekkie połączone wiązaniem dwusiarczkowym. Pomaga głównie w obronie immunologicznej. Jest to glikoproteina. IgG jest główną klasą immunoglobulin. Kozie IgG ma dwie podklasy - IgG1 i IgG2.
Specyficzność
Przeciwciało monoklonalne przeciwko kozom/owcom rozpoznaje epitop zlokalizowany na łańcuchu ciężkim kozich IgG1 i IgG2. Przeciwciało wykazuje silną reaktywność krzyżową z owczymi IgG i słabą reaktywność krzyżową z bydlęcymi IgG. Nie obserwuje się reaktywności krzyżowej z IgG pochodzącymi od człowieka, małpy, świnki morskiej, szczura, konia, ryby, osła, psa, kurczaka, świni, myszy, królika lub kota. Przeciwciało jest zalecane do stosowania w różnych technikach immunologicznych, w tym ELISA, immunoblottingu, immunofluorescencji i immunohistochemii.
Immunogen
oczyszczone kozie immunoglobuliny (IgG).
Działania biochem./fizjol.
Immunoglobulina G (IgG) uczestniczy w nadwrażliwości typu II i typu III.
Postać fizyczna
Dostarczany jako roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami o pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu jako środek konserwujący.
Inne uwagi
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego, a nie do celów farmaceutycznych, domowych lub innych.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Molecular Genetics of Immunoglobulin, 17 (1987)
Géraldine Philippin-Lauridant et al.
International journal of oncology, 42(4), 1367-1375 (2013-02-14)
Egfl7 (VE-statin) is specifically expressed by endothelial cells of normal tissues but its expression is deregulated in human cancers. Analysis of expression of Egfl7 protein and transcripts in 211 human breast cancer samples shows that Egfl7 is strongly expressed by
The Laboratory Rat (1998)
The Immunoglobulins: Structure and Function (1998)
Guillaume Sallé et al.
International journal for parasitology, 48(5), 395-402 (2018-03-15)
Some nematode species are economically important parasites of livestock, while others are important human pathogens causing some of the most important neglected tropical diseases. In both humans and animals, anthelmintic drug administration is the main control strategy, but the emergence